Tisk…
5-Nonanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10037-250G OR10037-500G OR10037-100G
APOSOR10037-250GEA 4270 CZK
APOSOR10037-250G APOSOR10037-500G APOSOR10037-100G
5-Nonanone
5-Nonanone
Vzorec: C₉H₁₈O
Bod varu: 186…187 °C
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,826 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009484
CAS číslo: 502-56-7
EINECS: 207-946-5