Tisk…
2-Methylcyclohexanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10028-1KG OR10028-500G
APOSOR10028-1KGEA 2730 CZK
APOSOR10028-1KG APOSOR10028-500G
2-Methylcyclohexanol
2-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 163…167 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001443
CAS číslo: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3,III