Tisk…
N-Methyl-tert-butylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10027-5G OR10027-1G OR10027-250MG
APOSOR10027-5GEA 4960 CZK
APOSOR10027-5G APOSOR10027-1G APOSOR10027-250MG
N-Methyl-tert-butylamine
N-Methyl-tert-butylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
MW: 87,166 g/mol
Bod varu: 67…69 °C
Hustota: 0,727 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042853
CAS číslo: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
UN: 2733
ADR: 3+8,II