Tisk…
4-Methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Aminomethyl)toluene
OR10024-100G
APOSOR10024-100GEA 3440 CZK
APOSOR10024-100G
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 195…197 °C
Bod tání: 41609 °C
Hustota: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008123
CAS číslo: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III