Tisk…
3-Methoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
OR10022-100G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 1700 CZK
APOSOR10022-100G APOSOR10022-500G
3-Methoxybenzyl alcohol
3-Methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 130…135 °C
Hustota: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004637
CAS číslo: 6971-51-3