Tisk…
Isobutyrylchlorid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10005-100G OR10005-500G OR10005-25G
APOSOR10005-100GEA 1240 CZK
APOSOR10005-100G APOSOR10005-500G APOSOR10005-25G
Isobutyrylchlorid 98%
Isobutyrylchlorid
Vzorec: C₄H₇ClO
Bod varu: 91…93 °C
Bod tání: –90 °C
Hustota: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000717
CAS číslo: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3+8,II