1-methylimidazol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
OR10004-1L
OR10004-2.5L
APOSOR10004-1LEA
2070
CZK
APOSOR10004-1L
APOSOR10004-2.5L
1-methylimidazol 99%
1-Methylimidazole
Vzorec:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Bod varu: 198 °C Bod tání: –6 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005292 CAS číslo: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 2922 ADR: 8+6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...