Tisk…
Chlortrimethylsilan 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
OR10000-1L OR10000-250ML
APOSOR10000-1LEA 2240 CZK
APOSOR10000-1L APOSOR10000-250ML
Chlortrimethylsilan 99%
Chlortrimethylsilan
Vzorec: C₃H₉ClSi
MW: 108,64 g/mol
Bod varu: 56…58 °C
Bod tání: ca …58 °C
Hustota: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000502
CAS číslo: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3+8,II