Tisk…
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR1000-100G OR1000-10G OR1000-25G
APOSOR1000-100GEA 3480 CZK
APOSOR1000-100G APOSOR1000-10G APOSOR1000-25G
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Bod tání: 50…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052712
CAS číslo: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,II