Tisk…
Zinc-copper couple
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 3410 CZK
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Vzorec: CuZn
Bod tání: 419…420 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084851
CAS číslo: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III