Tisk…
Cyclopropanecarbonitrile 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0999-100G OR0999-25G
APOSOR0999-100GEA 3940 CZK
APOSOR0999-100G APOSOR0999-25G
Cyclopropanecarbonitrile 94%
Cyclopropanecarbonitrile
Vzorec: C₄H₅N
Bod varu: 133…135 °C
Hustota: 0,905 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001269
CAS číslo: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II