Tisk…
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0998-1G OR0998-250MG
APOSOR0998-1GEA 5290 CZK
APOSOR0998-1G APOSOR0998-250MG
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Vzorec: C₆H₆N₄S₂
Bod tání: 219…220 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00269270
CAS číslo: 61019-27-0