Tisk…
ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0997-25G OR0997-5G
APOSOR0997-25GEA 5790 CZK
APOSOR0997-25G APOSOR0997-5G
ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
alpha-Cyclohexylphenylacetic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈O₂
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001477
CAS číslo: 3894-09-5