Tisk…
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 900 CZK
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001372
CAS číslo: 77-55-4