1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
OR0989-100G
OR0989-25G
OR0989-5G
APOSOR0989-100GEA
5960
CZK
APOSOR0989-100G
APOSOR0989-25G
APOSOR0989-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₆ClN MW: 198,13 g/mol Bod tání: 208…210 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012842 CAS číslo: 26487-67-2 EINECS: 247-733-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |