Tisk…
2-Chloroethylammonium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 1080 CZK
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
2-Chloroethylammonium chloride 97%
2-Chloroethylammonium chloride
Vzorec: C₂H₇Cl₂N
Bod tání: 140…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012887
CAS číslo: 870-24-6