Tisk…
(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-Ethylphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Ethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Ethylphenylhydrazine chloride
OR0985-100G
APOSOR0985-100GEA 4440 CZK
APOSOR0985-100G
(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid 97%
(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Bod tání: 178 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071599
CAS číslo: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III