Tisk…
3-Bromo-1-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 1620 CZK
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138,99 g/mol
Bod varu: 70…72 °C/10mmHg
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002942
CAS číslo: 627-18-9