Tisk…

3-Chloro-1-propanol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane

OR0977-100G OR0977-25G OR0977-500G
APOSOR0977-100GEA 1950 CZK
APOSOR0977-100G APOSOR0977-25G APOSOR0977-500G
3-Chloro-1-propanol
3-Chloro-1-propanol
Vzorec: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Bod varu: 160…162 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,131 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002943
CAS číslo: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR