Tisk…
1,3-Propandiol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0974-1KG OR0974-250G
APOSOR0974-1KGEA 5820 CZK
APOSOR0974-1KG APOSOR0974-250G
1,3-Propandiol
1,3-Propanediol
Vzorec: HO(CH₂)₃OH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002949
CAS číslo: 504-63-2