2-Chloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR0970-100G
OR0970-25G
APOSOR0970-100GEA
1240
CZK
APOSOR0970-100G
APOSOR0970-25G
2-Chloropyrimidine
2-Chloropyrimidine
Vzorec:
C₄H₃ClN₂ Bod varu: 75…76 °C/10mmHg Bod tání: 62…67 °C Bod vzplanutí: 98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006060 CAS číslo: 1722-12-9 EINECS: 217-020-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...