Tisk…
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0966-10G OR0966-1G OR0966-5G
APOSOR0966-10GEA 38350 CZK
APOSOR0966-10G APOSOR0966-1G APOSOR0966-5G
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663835
CAS číslo: 52120-49-7