Tisk…

2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0965-25G OR0965-5G
APOSOR0965-25GEA 695 CZK
APOSOR0965-25G APOSOR0965-5G
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod tání: 120…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011538
CAS číslo: 15641-58-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR