Tisk…
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid anhydride
OR0962-5G
APOSOR0962-5GEA 0 CZK
APOSOR0962-5G
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Vzorec: C5H4O3
MW: 112,08 g/mol
Bod varu: 100…102 °C/5mmHg
Bod tání: 59…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126929
CAS číslo: 5617-74-3