Tisk…
3-Azetidinecarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0961-5G OR0961-25G OR0961-100G
APOSOR0961-5GEA 622 CZK
APOSOR0961-5G APOSOR0961-25G APOSOR0961-100G
3-Azetidinecarboxylic acid 96%
3-Azetidinecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191763
CAS číslo: 36476-78-5