1-Thiazol-2-ylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(1-Piperazinyl)thiazole, 2-(Piperazin-1-yl)thiazole, 1-(2-Thiazolyl)piperazine
OR0960-1G
OR0960-250MG
OR0960-5G
APOSOR0960-1GEA
1160
CZK
APOSOR0960-1G
APOSOR0960-250MG
APOSOR0960-5G
1-Thiazol-2-ylpiperazine
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Vzorec:
C₇H₁₁N₃S MW: 169,25 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00778419 CAS číslo: 42270-37-1 EINECS: 255-743-5 |