4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0957-1G
OR0957-5G
APOSOR0957-1GEA
612
CZK
APOSOR0957-1G
APOSOR0957-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Vzorec:
C₉H₁₈N₂ Bod tání: 52…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038011 CAS číslo: 5004-07-9 EINECS: 225-676-6 |