1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0954-1G
OR0954-250MG
APOSOR0954-1GEA
0
CZK
APOSOR0954-1G
APOSOR0954-250MG
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Vzorec:
C₉H₁₉N₃O₂S MW: 233,33 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973338 CAS číslo: 500587-48-4 |