Tisk…
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0953-1G OR0953-5G
APOSOR0953-1GEA 622 CZK
APOSOR0953-1G APOSOR0953-5G
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
4-Piperidin-4-ylmorpholine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O
Bod varu: 100…115 °C/0,15mmHg
Bod tání: 40…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03274733
CAS číslo: 53617-35-9