Tisk…
Ethyl 2-(3-piperidinyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl (piperidin-3-yl)acetate
OR0951-250MG OR0951-1G OR0951-5G
APOSOR0951-250MGEA 1660 CZK
APOSOR0951-250MG APOSOR0951-1G APOSOR0951-5G
Ethyl 2-(3-piperidinyl)acetate
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412125
CAS číslo: 64995-88-6