Tisk…
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0947-1G OR0947-250MG OR0947-2G
APOSOR0947-1GEA 1740 CZK
APOSOR0947-1G APOSOR0947-250MG APOSOR0947-2G
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
3-Piperazin-1-ylpropionic acid
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
Bod tání: 199…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03161179
CAS číslo: 27245-31-4