Tisk…

Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate

OR0944-100G OR0944-25G OR0944-5G
APOSOR0944-100GEA 12200 CZK
APOSOR0944-100G APOSOR0944-25G APOSOR0944-5G
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,30 g/mol
Bod tání: 89…90 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973340
CAS číslo: 80518-57-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR