3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0942-25G
APOSOR0942-25GEA
3940
CZK
APOSOR0942-25G
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182,14 g/mol Bod tání: 210…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017025 CAS číslo: 618-84-8 |