Tisk…
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
OR0938-5G OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA 622 CZK
APOSOR0938-5G APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picoline
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010692
CAS číslo: 21901-40-6