3,5-Dichlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0935-100G
OR0935-25G
APOSOR0935-100GEA
705
CZK
APOSOR0935-100G
APOSOR0935-25G
3,5-Dichlorobenzoic acid
3,5-Dichlorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O₂ Bod tání: 184…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002494 CAS číslo: 51-36-5 EINECS: 200-092-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...