Tisk…
4-Methoxy-3-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0934-25G OR0934-1G
APOSOR0934-25GEA 1540 CZK
APOSOR0934-25G APOSOR0934-1G
4-Methoxy-3-nitroaniline
4-Methoxy-3-nitroaniline
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134138
CAS číslo: 577-72-0