Tisk…
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0928-25G OR0928-5G
APOSOR0928-25GEA 8240 CZK
APOSOR0928-25G APOSOR0928-5G
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053019
CAS číslo: 2113-05-5