Tisk…
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
OR0921-100G OR0921-25G
APOSOR0921-100GEA 1080 CZK
APOSOR0921-100G APOSOR0921-25G
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
Bod tání: 199…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053557
CAS číslo: 95-24-9
EINECS: 202-402-3