Tisk…
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline, N-tert-Butoxycarbonyl-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, N-Boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
OR0918-100G OR0918-25G
APOSOR0918-100GEA 5760 CZK
APOSOR0918-100G APOSOR0918-25G
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,249 g/mol
Bod tání: 129…134 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02682623
CAS číslo: 120728-10-1