Tisk…
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0915-25G OR0915-5G OR0915-100G
APOSOR0915-25GEA 3110 CZK
APOSOR0915-25G APOSOR0915-5G APOSOR0915-100G
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,08 g/mol
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156964
CAS číslo: 31558-41-5