Tisk…
4-Methoxysalicylaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0913-100G OR0913-25G OR0913-500G
APOSOR0913-100GEA 3410 CZK
APOSOR0913-100G APOSOR0913-25G APOSOR0913-500G
4-Methoxysalicylaldehyde 97%
4-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod tání: 40…43 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003327
CAS číslo: 673-22-3
EINECS: 211-604-0