Tisk…
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0912-100G OR0912-25G
APOSOR0912-100GEA 2070 CZK
APOSOR0912-100G APOSOR0912-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₂H₂₂BrO₂P
Bod tání: 244…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274196
CAS číslo: 17857-14-6