Tisk…
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 1910 CZK
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Vzorec: C₅H₁₃Cl₂N
Bod tání: 138…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012521
CAS číslo: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2