Tisk…
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0907-100G OR0907-500G OR0907-1KG
APOSOR0907-100GEA 996 CZK
APOSOR0907-100G APOSOR0907-500G APOSOR0907-1KG
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Bod tání: 136…140 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007290
CAS číslo: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1