1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0905-1G
OR0905-5G
OR0905-25G
APOSOR0905-1GEA
622
CZK
APOSOR0905-1G
APOSOR0905-5G
APOSOR0905-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Bod tání: 170…176 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00085040 CAS číslo: 5744-59-2 |