Tisk…
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
OR0901-25G OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA 1740 CZK
APOSOR0901-25G APOSOR0901-5G
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
MW: 229.07
Bod tání: 178…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010632
CAS číslo: 13737-36-5