5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carbaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidino)thiophene-2-carboxaldehyde
OR0900-5G
APOSOR0900-5GEA
6520
CZK
APOSOR0900-5G
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂S MW: 211,28 g/mol Bod tání: 137…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425728 CAS číslo: 207290-72-0 |