Tisk…
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0888-1G OR0888-250MG
APOSOR0888-1GEA 6120 CZK
APOSOR0888-1G APOSOR0888-250MG
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Bod varu: 97 °C/0.5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412117
CAS číslo: 104396-10-3