Tisk…
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0887-1G OR0887-5G
APOSOR0887-1GEA 953 CZK
APOSOR0887-1G APOSOR0887-5G
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₂₃ClN₂
MW: 218,77 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17676095
CAS číslo: 116797-02-5