Tisk…
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0885-1G OR0885-250MG OR0885-5G
APOSOR0885-1GEA 1450 CZK
APOSOR0885-1G APOSOR0885-250MG APOSOR0885-5G
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03274729
CAS číslo: 53617-36-0